3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6303-1G
OR6303-5G
APOSOR6303-1GEA
357
EUR
APOSOR6303-1G
APOSOR6303-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08235214 CAS-Nummer: 914637-40-4 |