3-Amino-5-brombenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-3-bromobenzonitrile
OR63032-1G OR63032-5G OR63032-10G
APOSOR63032-1GEA 26.1 EUR
APOSOR63032-1G APOSOR63032-5G APOSOR63032-10G
3-Amino-5-brombenzonitril 99%
3-Amino-5-brombenzonitril
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197.0300 g/mol
Schmelzpunkt: 124…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109874
CAS-Nummer: 49674-16-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III