2-Benzofurancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR6305-100G OR6305-25G OR6305-5G
APOSOR6305-100GEA 574 EUR
APOSOR6305-100G APOSOR6305-25G APOSOR6305-5G
2-Benzofurancarbonsäure 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162.15 g/mol
Schmelzpunkt: 193…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005848
CAS-Nummer: 496-41-3