Indole-2-acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6306-1G OR6306-5G
APOSOR6306-1GEA 198 EUR
APOSOR6306-1G APOSOR6306-5G
Indole-2-acetic acid 97%
Indole-2-acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.1840 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00957069
CAS-Nummer: 32588-36-6