1H-Benzimidazol-4-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6307-1G
OR6307-250MG
APOSOR6307-1GEA
0
EUR
APOSOR6307-1G
APOSOR6307-250MG
1H-Benzimidazol-4-carbonsäure 97%
1H-Benzimidazol-4-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 326…330 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01823426 CAS-Nummer: 46006-36-4 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |