1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6315-1G OR6315-5G OR6315-10G
APOSOR6315-1GEA 224 EUR
APOSOR6315-1G APOSOR6315-5G APOSOR6315-10G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₉NO₃
Molecular Weight: 249.31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03371460
CAS-Nummer: 193538-22-6