1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Pyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
OR6319-1G OR6319-5G
APOSOR6319-1GEA 0 EUR
APOSOR6319-1G APOSOR6319-5G
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 206,25 g/mol
Schmelzpunkt: 152…154 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796180
CAS-Nummer: 685827-70-7