3,5-Dimethylbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6321-10G OR6321-2G OR6321-5G OR6321-1G OR6321-25G
APOSOR6321-10GEA 280 EUR
APOSOR6321-10G APOSOR6321-2G APOSOR6321-5G APOSOR6321-1G APOSOR6321-25G
3,5-Dimethylbenzylamin 97%
3,5-Dimethylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃N
Siedepunkt: 102…104 °C/10mmHg
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040753
CAS-Nummer: 78710-55-1
UN: 2924
ADR: 3+8,III