4-Piperidincarbonsäure Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Isonipecotic acid hydrochloride
OR6322-100G OR6322-25G OR6322-5G
APOSOR6322-100GEA 800 EUR
APOSOR6322-100G APOSOR6322-25G APOSOR6322-5G
4-Piperidincarbonsäure Hydrochlorid 95%
4-Piperidincarbonsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 165.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044736
CAS-Nummer: 5984-56-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable