Ethyl-3-furoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6328-25G OR6328-5G
APOSOR6328-25GEA 172 EUR
APOSOR6328-25G APOSOR6328-5G
Ethyl-3-furoat 98%
Ethyl-3-furoat
Formel: C₇H₈O₃
Siedepunkt: 93…95 °C/35mmHg
Dichte: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005348
CAS-Nummer: 614-98-2
EINECS: 210-403-5
UN: 3272
ADR: 3,III