1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR6329-1G
OR6329-5G
OR6329-25G
APOSOR6329-1GEA
43.5
EUR
APOSOR6329-1G
APOSOR6329-5G
APOSOR6329-25G
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO₃ Molecular Weight: 239.66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00158023 CAS-Nummer: 39629-87-3 |