3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole-3-carboxaldehyde
OR6332-1G OR6332-5G OR6332-500MG
APOSOR6332-1GEA 79.9 EUR
APOSOR6332-1G APOSOR6332-5G APOSOR6332-500MG
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
Molecular Weight: 204.19 g/mol
Schmelzpunkt: 305…307 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00216481
CAS-Nummer: 3558-17-6