4-Oxocyclohexancarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6345-1G OR6345-25G OR6345-5G
APOSOR6345-1GEA 29 EUR
APOSOR6345-1G APOSOR6345-25G APOSOR6345-5G
4-Oxocyclohexancarbonsäure 95%
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₃
Molecular Weight: 142,16 g/mol
Schmelzpunkt: 67…71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00102035
CAS-Nummer: 874-61-3
EINECS: 677-204-7