3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6346-1G OR6346-5G OR6346-250MG
APOSOR6346-1GEA 0 EUR
APOSOR6346-1G APOSOR6346-5G APOSOR6346-250MG
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid
Formel: C6H8O2
Siedepunkt: 102…103 °C/8,3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101901
CAS-Nummer: 15760-36-8