1,1-Cyclopropandicarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR6347-100G
OR6347-25G
APOSOR6347-100GEA
78.3
EUR
APOSOR6347-100G
APOSOR6347-25G
1,1-Cyclopropandicarbonsäure 98%
1,1-Cyclopropandicarbonsäure
Formel:
C₅H₆O₄ Molecular Weight: 130,1 g/mol Schmelzpunkt: 134…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013727 CAS-Nummer: 598-10-7 EINECS: 209-917-2 UN: 3261 ADR: 8,III |