2,3-Dichlorphenol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6358-100G
OR6358-25G
OR6358-500G
APOSOR6358-100GEA
84.4
EUR
APOSOR6358-100G
APOSOR6358-25G
APOSOR6358-500G
2,3-Dichlorphenol 98+%
2,3-Dichlorphenol
Formel:
C₆H₄Cl₂O Molecular Weight: 163 g/mol Siedepunkt: 206 °C Schmelzpunkt: 57…60 °C Flammpunkt: 115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002160 CAS-Nummer: 576-24-9 UN: 2020 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...