4-Methyl-2-pentensäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6364-10G OR6364-50G
APOSOR6364-10GEA 94.5 EUR
APOSOR6364-10G APOSOR6364-50G
4-Methyl-2-pentensäure 97%
4-Methyl-2-pentenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 212 °C
Dichte: 0.959 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00043804
CAS-Nummer: 10321-71-8
EINECS: 233-706-4
UN: 3265
ADR: 8 III