(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleriansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
D-α-Hydroxyisovaleric acid, 2-Hydroxyisovaleric-acid, (R)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, D-Valic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
OR6367-1G
OR6367-5G
APOSOR6367-1GEA
256
EUR
APOSOR6367-1G
APOSOR6367-5G
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleriansäure 97%
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,13 g/mol Siedepunkt: 124…125 °C/13mmHg Schmelzpunkt: 68…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066442 CAS-Nummer: 17407-56-6 |