4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR6372-1G OR6372-250MG OR6372-500MG
APOSOR6372-1GEA 497 EUR
APOSOR6372-1G APOSOR6372-250MG APOSOR6372-500MG
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Formel: C₆H₅ClO₂S
Molecular Weight: 176.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08056319
CAS-Nummer: 224649-28-9