4-Thiazolcarbonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6374-1G OR6374-100MG
APOSOR6374-1GEA 198 EUR
APOSOR6374-1G APOSOR6374-100MG
4-Thiazolcarbonylchlorid 95%
4-Thiazolcarbonylchlorid
Formel: C₄H₂ClNOS
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 3745-79-7
UN: 3261
ADR: 8,II