4-Brombenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Bromobenzonitrile
OR6375-100G OR6375-1KG OR6375-500G OR6375-25G
APOSOR6375-100GEA 94.4 EUR
APOSOR6375-100G APOSOR6375-1KG APOSOR6375-500G APOSOR6375-25G
4-Brombenzonitril 97%
4-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molecular Weight: 182.02 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C
Schmelzpunkt: 110…115 °C
Dichte: 1.562 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001811
CAS-Nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III