3-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(3-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid
OR6387-100G OR6387-250G OR6387-25G
APOSOR6387-100GEA 30.6 EUR
APOSOR6387-100G APOSOR6387-250G APOSOR6387-25G
3-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
3-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Molecular Weight: 179,05 g/mol
Schmelzpunkt: 242 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02656655
CAS-Nummer: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III