Methyl-6-methylnicotinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 6-methylnicotinate
OR6396-100G OR6396-25G
APOSOR6396-100GEA 87 EUR
APOSOR6396-100G APOSOR6396-25G
Methyl-6-methylnicotinat 95%
Methyl-6-methylnicotinat
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C/40mmHg
Schmelzpunkt: <30 °C
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006340
CAS-Nummer: 5470-70-2