Methyl-5-brom-2-hydroxynicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 5-bromo-2-hydroxypyridine-3-carboxylate, Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
OR6397-1G
APOSOR6397-1GEA 0 EUR
APOSOR6397-1G
Methyl-5-brom-2-hydroxynicotinat 97%
Methyl-5-brom-2-hydroxynicotinat
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molecular Weight: 232,03 g/mol
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03844843
CAS-Nummer: 120034-05-1