Methyl-5-brom-6-hydroxynicotinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
OR6398-5G
APOSOR6398-5GEA
79.9
EUR
APOSOR6398-5G
Methyl-5-brom-6-hydroxynicotinat 95%
Methyl-5-brom-6-hydroxynicotinat
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Molecular Weight: 232,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08235247 CAS-Nummer: 381247-99-0 |