3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Bromophenyl)pyrimidine
OR6404-1G OR6404-250MG
APOSOR6404-1GEA 393 EUR
APOSOR6404-1G APOSOR6404-250MG
3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene 95%
3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene
Formel: C₁₀H₇BrN₂
Molecular Weight: 235,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08056330
CAS-Nummer: 885468-36-0