2,5-Dibromtoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene

OR6405-100G OR6405-500G
APOSOR6405-100GEA 88.6 EUR
APOSOR6405-100G APOSOR6405-500G
2,5-Dibromtoluol 98%
2,5-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 135…136 °C
Schmelzpunkt: 44352 °C
Dichte: 1,815 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000090
CAS-Nummer: 615-59-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR