4-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine

OR6414-100G OR6414-25G OR6414-5G
APOSOR6414-100GEA 190 EUR
APOSOR6414-100G APOSOR6414-25G APOSOR6414-5G
4-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂S
Molecular Weight: 160.63 g/mol
Siedepunkt: 139…140 °C/36mmHg
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.381 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00006083
CAS-Nummer: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
UN: 1760
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR