7-Brompyrido[3,2-b]pyrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Bromopyrido[2,3-b]pyrazine
OR6418-1G OR6418-250MG OR6418-5G
APOSOR6418-1GEA 37.7 EUR
APOSOR6418-1G APOSOR6418-250MG APOSOR6418-5G
7-Brompyrido[3,2-b]pyrazin 97%
7-Brompyrido[3,2-b]pyrazin
Formel: C₇H₄BRN₃
Molecular Weight: 210,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01105748
CAS-Nummer: 52333-42-3