3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6420-1G OR6420-250MG
APOSOR6420-1GEA 468 EUR
APOSOR6420-1G APOSOR6420-250MG
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Formel: C₆H₇BrN₂
Schmelzpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235255
CAS-Nummer: 914637-88-0