Propargylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chlorpropin
OR6425-25G OR6425-100G
APOSOR6425-25GEA 109 EUR
APOSOR6425-25G APOSOR6425-100G
Propargylchlorid 97%
Propargylchlorid
Formel: C₃H₃Cl
Molecular Weight: 74.51 g/mol
Siedepunkt: 58 °C
Schmelzpunkt: -77
Dichte: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 19 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000980
CAS-Nummer: 624-65-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II