4-(Hydroxymethyl)cyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6431-1G
OR6431-5G
APOSOR6431-1GEA
171
EUR
APOSOR6431-1G
APOSOR6431-5G
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanon 95%
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Formel:
C₇H₁₂O₂ Siedepunkt: 105…110 °C/0,08mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056334 CAS-Nummer: 38580-68-6 |