1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1-Bis(Hydroxymethyl)cyclopropane
OR6432-100G OR6432-25G OR6432-500G
APOSOR6432-100GEA 40.6 EUR
APOSOR6432-100G APOSOR6432-25G APOSOR6432-500G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,133 g/mol
Siedepunkt: 235…236 °C
Dichte: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464207
CAS-Nummer: 39590-81-3