α-Brom-m-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6442-100G OR6442-25G OR6442-5G
APOSOR6442-100GEA 261 EUR
APOSOR6442-100G APOSOR6442-25G APOSOR6442-5G
α-Brom-m-xylol 98%
α-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 184…185 °C/340mmHg
Dichte: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000177
CAS-Nummer: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II