4-Dibenzofuranboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
OR6444-1G
OR6444-5G
OR6444-25G
APOSOR6444-1GEA
48
EUR
APOSOR6444-1G
APOSOR6444-5G
APOSOR6444-25G
4-Dibenzofuranboronsäure
4-Dibenzofuranboronic acid
Formel:
C₁₂H₉BO₃ Molecular Weight: 212,01 g/mol Schmelzpunkt: 286…291 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00092336 CAS-Nummer: 100124-06-9 |