N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)benzene-1,4-diamine
OR6449-1G OR6449-100MG
APOSOR6449-1GEA 429 EUR
APOSOR6449-1G APOSOR6449-100MG
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formel: C₁₂H₁₄N₄
Molecular Weight: 214,27 g/mol
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00202977
CAS-Nummer: 81261-93-0