2-Brom-6-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
OR6451-100G OR6451-25G
APOSOR6451-100GEA 53.8 EUR
APOSOR6451-100G APOSOR6451-25G
2-Brom-6-methylpyridin 98%
2-Brom-6-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 102…103 °C/20mmHg
Dichte: 1.512 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040743
CAS-Nummer: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4