3-Brom-2,6-dimethylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6452-25G OR6452-5G OR6452-100G
APOSOR6452-25GEA 75.4 EUR
APOSOR6452-25G APOSOR6452-5G APOSOR6452-100G
3-Brom-2,6-dimethylpyridin 98%
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186.0491 g/mol
Siedepunkt: 56…58 °C
Dichte: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86.7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00235164
CAS-Nummer: 3430-31-7