3-Brom-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-4-picoline
OR6455-100G OR6455-25G OR6455-500G
APOSOR6455-100GEA 49.3 EUR
APOSOR6455-100G APOSOR6455-25G APOSOR6455-500G
3-Brom-4-methylpyridin 98%
3-Brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 199…200 °C
Dichte: 1.549 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082592
CAS-Nummer: 3430-22-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable