(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine

OR6502-100G OR6502-25G
APOSOR6502-100GEA 94.5 EUR
APOSOR6502-100G APOSOR6502-25G
(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal 97%
(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal
Formel: C₅H₁₃NO₂
Molecular Weight: 119,16 g/mol
Siedepunkt: 139…140 °C
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008485
CAS-Nummer: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR