(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-inden-2-yliden)malononitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Dicyanomethylene-1,3-indanedione, (1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-inden-2-ylidene)malonitrile
OR6503-25G OR6503-50G
APOSOR6503-25GEA 255 EUR
APOSOR6503-25G APOSOR6503-50G
(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-inden-2-yliden)malononitril 98%
2-(Dicyanomethylene)indan-1,3-dione
Formel: C₁₂H₄N₂O₂
Molecular Weight: 208,18 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051930
CAS-Nummer: 16954-74-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III