(±)-1-Indanol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (±)-1-Hydroxyindan

OR6504-100G OR6504-25G OR6504-5G
APOSOR6504-100GEA 59.6 EUR
APOSOR6504-100G APOSOR6504-25G APOSOR6504-5G
(±)-1-Indanol 98%
(±)-1-Indanol
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 128 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003797
CAS-Nummer: 6351-10-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR