Cyclopropylmethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclopropylcarbinol, Cyclopropanmethanol
OR6507-100G OR6507-25G OR6507-500G
APOSOR6507-100GEA 71.2 EUR
APOSOR6507-100G APOSOR6507-25G APOSOR6507-500G
Cyclopropylmethanol 98%
Cyclopropylmethanol
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001309
CAS-Nummer: 2516-33-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II