5-Chlor-1-pentanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloropentan-1-ol
OR6509-5G OR6509-25G OR6509-100G
APOSOR6509-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6509-5G APOSOR6509-25G APOSOR6509-100G
5-Chlor-1-pentanol 95%
5-Chlor-1-pentanol
Formel: C₅H₁₁ClO
Molecular Weight: 122,59 g/mol
Siedepunkt: 102…103 °C/8mmHg
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039556
CAS-Nummer: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8