4-Amino-1-methylpiperidin 92%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Methylpiperidin-4-amine
OR6512-25G OR6512-5G
APOSOR6512-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6512-25G APOSOR6512-5G
4-Amino-1-methylpiperidin 92%
4-Amino-1-methylpiperidin
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114.1888 g/mol
Siedepunkt: 83 °C/40mmHg
Dichte: 0.91 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01570549
CAS-Nummer: 41838-46-4
UN: 1760
ADR: 8 III