6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6513-100G OR6513-25G OR6513-5G
APOSOR6513-100GEA 95.7 EUR
APOSOR6513-100G APOSOR6513-25G APOSOR6513-5G
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid 97%
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₆ClNO₂
Molecular Weight: 229.71 g/mol
Schmelzpunkt: 260…265 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012744
CAS-Nummer: 2328-12-3