N,N-Dimethylethylendiamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Dimethylamino)ethylamin, 1-Amino-2-(dimethylamino)ethan, 2-Dimethylaminoethylamin, unsym. Dimethylethylendiamin, asym. Dimethylethylendiamin, 2-Aminoethyldimethylamin
OR6514-100G OR6514-1KG OR6514-250G
APOSOR6514-100GEA 21.9 EUR
APOSOR6514-100G APOSOR6514-1KG APOSOR6514-250G
N,N-Dimethylethylendiamin 97%
N,N-Dimethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 107 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008175
CAS-Nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3+8,II