N-Methylethylendiamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminoethylmethylamin, 1-Amino-2-(methylamino)ethan
OR6516-25G OR6516-5G OR6516-100G
APOSOR6516-25GEA 109 EUR
APOSOR6516-25G APOSOR6516-5G APOSOR6516-100G
N-Methylethylendiamin 95%
N-Methylethylendiamin
Formel: C₃H₁₀N₂
Molecular Weight: 74,13 g/mol
Siedepunkt: 114…117 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008165
CAS-Nummer: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II