2-Aminoacetophenon Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenacylamine hydrochloride
OR6519-100G OR6519-10G OR6519-25G
APOSOR6519-100GEA 256 EUR
APOSOR6519-100G APOSOR6519-10G APOSOR6519-25G
2-Aminoacetophenon Hydrochlorid
2-Aminoacetophenon Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClNO
Molecular Weight: 171.63 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012873
CAS-Nummer: 5468-37-1