Indolin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Benzo(b)azacyclopentan, 2,3-Dihydroindol

OR6520-250G OR6520-25G
APOSOR6520-250GEA 157 EUR
APOSOR6520-250G APOSOR6520-25G
Indolin 98%
Indolin
Formel: C₈H₉N
Molecular Weight: 119,17 g/mol
Siedepunkt: 220…221 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005705
CAS-Nummer: 496-15-1
EINECS: 207-816-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR